Merck
GF86731331
Polytetrafluoroethylene Filled With Glass
(PTFE 25% GF), film, thickness 0.5 mm, size 500 × 500 mm
別名:
FP321400
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥41,430
¥41,430
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥41,430
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥41,430
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 867-313-31
サイズ
500 × 500 mm
厚さ
0.5 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)