Merck
GF86316374
ゲルマニウム
powder, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.999%
別名:
GE006011
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥168,400
¥168,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥168,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ge
CAS番号:
分子量:
72.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141716
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥168,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.999%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 863-163-74
抵抗性
53 Ω-cm, 20°C
重量
50 g
部分最大サイズ
150 (micron)
bp
2830 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
密度
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ge]
InChI
1S/Ge
InChI Key
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
FlameHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
GF86316374-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)