Merck
GF86162531
Gold-palladium alloy, Au75Pd25
100mm tube, 3.0mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 2.7mm inside diameter, as drawn
別名:
AU017200
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥342,700
¥342,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥342,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.23
¥342,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 861-625-31
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)