戻る
Gold-palladium alloy, Au75Pd25
Products
メーカー
物理的形状
ID (mm)
長さ(mm)
OD(mm)
製品の絞り込み
Showing 1-4 of 4
比較する
製品番号
詳細
価格
GF86162531
Gold-palladium alloy, Au75Pd25,
100mm tube, 3.0mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 2.7mm inside diameter, as drawn
表示
価格を表示
GF64965392
Gold-palladium alloy, Au75Pd25,
foil, 25 x 25mm, 0.2mm thickness, as rolled
表示
価格を表示
GF03964989
Gold-palladium alloy, Au75Pd25,
50mm tube, 3.0mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 2.7mm inside diameter, as drawn
表示
価格を表示
GF48929967
Gold-palladium alloy, Au75Pd25,
foil, 50 x 50mm, 0.2mm thickness, as rolled