スキップする
GF85641521
ニッケル
lump, 3.5 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.99+%
別名:
NI006106
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥138,000
この商品について
化学式:
Ni
CAS番号:
分子量:
58.69
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141729
MDL number:
eCl@ss:
38190701
¥138,000
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥99.99%, ±99.99%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 856-415-21
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
weight
50 g
max. lump size
3.5 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
electroplating
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Goodfellow製品
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
577995GF04564470GF97876445
ニッケル lump, 3.5 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.99+%
GF85641521
ニッケル
ニッケル nanopowder, <100 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
577995
ニッケル
ニッケル foil, 50mm disks, thickness 0.01mm, 99.95%
GF04564470
ニッケル
ニッケル wire reel, 500m, diameter 0.25mm, as drawn, 99%
GF97876445
ニッケル
description
lump, 3.5 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.99+%
description
nanopowder, <100 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
description
foil, 50mm disks, thickness 0.01mm, 99.95%
description
wire reel, 500m, diameter 0.25mm, as drawn, 99%
form
lumps
form
nanopowder
form
foil
form
wire
assay
±99.99%, ≥99.99%
assay
≥99% trace metals basis
assay
99.95%
assay
≥99%
manufacturer/tradename
Goodfellow 856-415-21
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Goodfellow 045-644-70
manufacturer/tradename
Goodfellow 978-764-45
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
GF85641521-1EA04061821109132