GF85298732
別名:
PH326301
1 of 10
Sigma-Aldrich
363502
Poly[(R)-3-hydroxybutyric acid]
W450001
塩化コリン
440744
ポリカプロラクトン
915092
Poly(3-hydroxybutyric acid)
IDE100D
Interdigitated Chip
939730
Sulfonated polysulfone
205915
白金 ブラック
916145
Poly((R)-3-hydroxybutyrate-co-(R)-3-hydroxyvalerate-co-(R)-3-hydroxyhexanoate)
440752
916358
granular
Goodfellow 852-987-32
500 g
3 mm
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
GF85298732-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.