安全性情報
GF85239502
Thoriated tungsten
wire, 0.5 mm diameter, W 99%/Th 1%, length 1 m, temper annealed
別名:
W 145450
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
製品GF85239502は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
アッセイ
≥99%
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 852-395-02
L
1 m
直径
0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF85239502-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)