Merck
GF85237915
アルミナ
tube, outside diameter 2.5 mm, length 450 mm, wall thickness 0.6 mm
別名:
AL607050
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥70,720
¥70,720
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥70,720
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
¥70,720
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 852-379-15
L
450 mm
外径
2.5 mm
壁厚
0.6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)