Merck
GF00537207
アルミナ
tube, outside diameter 4.0 mm, length 250 mm, wall thickness 0.75 mm
別名:
AL607090
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥49,700
¥49,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥49,700
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
¥49,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 005-372-07
L
250 mm
外径
4.0 mm
壁厚
0.75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)