Merck
GF83638615
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.05 mm, L 1 m, high viscosity
別名:
AC311050
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥45,720
¥45,720
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥45,720
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥45,720
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 836-386-15
L
1 m
厚さ
0.05 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)