Merck
GF82951184
Polyhydroxybutyrate - Biopolymer
(PHB), granule, 5 mm nominal granule size, weight 100 g
別名:
BU396311
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
製品GF82951184は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
フォーム
granular
メーカー/製品名
Goodfellow 829-511-84
重量
100 g
公称顆粒サイズ
5 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. please provide the molecular weight of this product
    1 回答
    1. The product is manufactured by Goodfellow as mentioned in the "Properties". Goodfellow shares the molecular weight of the product to be 550k g/mol under their product number 829-511-84.