GF81901740
別名:
CU020240
1 of 10
GF21550890
Brass
26283
Hamilton® SampleLock シリンジ
Sigma-Aldrich
182702
ポリ(ビニリデンフルオリド)
356018
亜鉛
347078
427152
26284
26285
917311
Indium tin oxide coated PEN
427144
light tight (lt)
foil (half hard)
Goodfellow 819-017-40
100 mm × 100 mm × 0.05 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.