Merck
26285
Hamilton® SampleLock シリンジ
1002SL, volume 2.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
22 ga (bevel tip)
特徴
syringe type Sample Lock
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 81456
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
2.5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • ひねりバルブによって試料はシリンジ内に密閉されます。
  • 確実な後部プランジャー止めにより、試料の損失と高圧でのプランジャーのブローアウトがなくなります(1705および1710モデルは該当しません)。
  • アダプターを使用して、雄ねじまたは雌ねじのルアーフィッティングに接続できます。雄ねじと雌ねじのルアーおよび雄ねじのルアーロックアダプタをサンプルロックバルブにねじ込むことにより、シリンジをさまざまなコネクターとフィッティングに適合させることができます。アダプターはすべて、直径0.039インチ(1 mm)のKel-F(CTFE)流路を備えています。
  • シリンジに入っている試料に、バルブポートを通して内部標準を添加することができます。
アプリケーション
Hamilton® SampleLock syringe has been used in sampling gas and liquid phase for GC analysis, in isothermal vapor-liquid equilibrium data measured for two binary systems.
その他情報
1705SL、1710SL、および1725SLシリンジの交換ニードルにはカタログ番号19136-U(22ゲージニードル)を、それより大きなシリンジにはカタログ番号19137-U(22ゲージニードル)をお勧めします。いずれの交換ニードルも、250 μL~10 mLのシリンジとあらゆるSampleLockシリンジに適合します。
1705SL(カタログ番号26152-U)および1710SL(カタログ番号26154)シリンジ向けのプランジャーアセンブリーを用意しています。
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Vapor- liquid equilibrium for the binary systems of 3-methylpentane+ 2-methyl-2-propanol at 331 K and+ 2-butanol at 331 K.
Uusi-Kyyny, Petri, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 46.3, 754-758 (2001)