Merck
GF80828501
Polybutylene Terephthalate
(PBT), monofilament, diam. 0.18 mm, L 10 m
別名:
ES345910
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥26,000
¥26,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥26,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥26,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
monofilament
メーカー/製品名
Goodfellow 808-285-01
L
10 m
直径
0.18 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)