Merck
GF77690290
Silicon carbide - hot-pressed
granule, 1 mm nominal granule size, weight 100 g
別名:
SJ606300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101521
NACRES:
NA.23
形状
granular
メーカー/製品名
Goodfellow 776-902-90
重量
100 g
公称顆粒サイズ
1 mm