Merck
GF76412202
ネオジム
foil, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
別名:
ND000200
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥116,000
¥116,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥116,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Nd
CAS番号:
分子量:
144.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141609
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥116,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 764-122-02
抵抗性
64.0 μΩ-cm, 20°C
サイズ
25 × 25 mm
厚さ
0.025 mm
bp
3074 °C (lit.)
mp
1021 °C (lit.)
密度
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Nd]
InChI
1S/Nd
InChI Key
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF76412202-1EA:
GF76412202-5EA:
GF76412202-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)