安全性情報
GF74580712
Tungsten carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99.5%
別名:
W 526011
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥103,500
¥103,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥103,500
About This Item
UNSPSCコード:
31191518
NACRES:
NA.23
¥103,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.5%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 745-807-12
重量
200 g
部分最大サイズ
45 (micron)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
GF74580712-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)