GF73551023
別名:
AL516010
GF73551023-1EA
¥89,670
1 of 10
Sigma-Aldrich
241873
炭化アルミニウム
GF93878263
Aluminum carbide
399531
炭化モリブデン
338788
アルミニウム
263265
ガリウム
520209
Aluminum titanate
GF42860516
Zirconium carbide
745847
Vanadium(IV) carbide
241903
窒化アルミニウム
338141
鉄
98%
powder
Goodfellow 735-510-23
50 g
45 (micron)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
酸化物・セラミックス
Danger
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Respiratory system
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質 カルシウム又はアルミニウムの炭化物 危険等級I 第一種自然発火性物質及び禁水性物質
GF73551023-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.