Merck
GF72791927
Platinum/Rhodium
wire, Pt80%/Rh20%, 0.25 mm diameter, length 0.1 m
別名:
PC115130
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥60,420
¥60,420
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥60,420
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥60,420
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 727-919-27
L
0.1 m
直径
0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)