Merck
GF72700196
Platinum/Rhodium
wire, Pt94%/Rh 6%, 0.50 mm diameter, length 0.05 m, temper annealed
別名:
PT075130
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥63,670
¥63,670
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥63,670
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥63,670
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 727-001-96
L
0.05 m
直径
0.50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)