安全性情報
GF69920028
Nickel - Nanocrystalline
foil, light tested, 12x12mm, thickness 0.01mm, 10-20nm nominal grain size, permanent copper support
別名:
Nickel - Nanocrystalline, NJ000200
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12141711
NACRES:
NA.23
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 699-200-28
サイズ×厚み
12x12 mm × 0.01 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF69920028-1EA:
GF69920028-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)