Merck
GF65941421
パラジウム
wire, 0.04 mm diameter, length 1 m, purity 99.95%
別名:
PD005114
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥32,490
¥32,490
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥32,490
About This Item
化学式:
Pd
CAS番号:
分子量:
106.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141733
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥32,490
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.95%
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 659-414-21
抵抗性
9.96 μΩ-cm, 20°C
L
1 m
直径
0.04 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
密度
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI Key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)