Merck
GF65930160
Nickel/Cobalt
powder, 150 max. part. size (micron), Ni97%/Co 3%, weight 100 g, condition gas atomized
別名:
NE296010
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥269,700
¥269,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥269,700
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥269,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 659-301-60
重量
100 g
部分最大サイズ
150 (micron)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)