Merck
GF64047832
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
sheet, 300 x 300mm, 0.50mm thickness, as rolled
別名:
CO153050
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥153,700
¥153,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥153,700
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
¥153,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 640-478-32
サイズ×厚み
300x300 mm × 0.50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)