Merck
GF63977439
Stainless steel - AISI 316l
tube, outside diameter 1.65 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 500 mm, wall thickness 0.13 mm
別名:
FF217199
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥41,960
¥41,960
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥41,960
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥41,960
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 639-774-39
L
500 mm
外径
1.65 mm
壁厚
0.13 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)