Merck
GF63432930
白金-イリジウム合金、Pt90Ir10
foil, 25 x 25mm, 0.25mm thickness, as rolled
別名:
PT020260
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥284,600
¥284,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥284,600
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥284,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil (temper - as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 634-329-30
サイズ×厚み
25 mm × 25 mm × 0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)