Merck
GF62476656
インジウム
rod, 2.0 mm diameter, length 100 mm, high purity 99.999%
別名:
IN007910
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
In
CAS番号:
分子量:
114.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141719
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99.999%
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 624-766-56
抵抗性
8.37 μΩ-cm
L
100 mm
直径
2.0 mm
mp
156.6 °C (lit.)
密度
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[In]
InChI
1S/In
InChI Key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF62476656-1EA:
GF62476656-2EA:
GF62476656-5EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)