Merck
GF61616594
ポリテトラフルオロエチレン
(PTFE), sheet, thickness 1 mm, size 100 × 100 mm
別名:
FP303050
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 616-165-94
サイズ
100 × 100 mm
厚さ
1 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)