Merck
GF59805603
ステンレススチール - AISI 316合金、FeCr18Ni10Mo3
500mm tube, 8.0mm outside diameter, 1.0mm wall thickness, 6mm inside diameter, annealed
別名:
FE247500
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥39,210
¥39,210
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥39,210
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥39,210
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 598-056-03
L ×壁厚
500 mm × 1.0 mm
外径 × 内径
8 mm × 6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)