Merck
GF59458911
インジウム
wire reel, 0.5m, diameter 1.0mm, as drawn, 99.999%
別名:
インジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥56,270
¥56,270
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥56,270
About This Item
実験式(ヒル表記法):
In
CAS番号:
分子量:
114.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141719
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥56,270
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99.999%
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 594-589-11
抵抗性
8.37 μΩ-cm
L ×直径
0.5 m × 1.0 mm
mp
156.6 °C (lit.)
密度
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[In]
InChI
1S/In
InChI Key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
New generation of palladium-indium-silver dental cast alloys: a review.
M L Malhotra
Trends & techniques in the contemporary dental laboratory, 9(4), 65-68 (1992-05-01)
Uwe Schneider et al.
Accounts of chemical research, 45(8), 1331-1344 (2012-05-26)
The development of innovative metal catalysis for selective bond formation is an important task in organic chemistry. The group 13 metal indium is appealing for catalysis because indium-based reagents are minimally toxic, selective, and tolerant toward various functional groups. Among
Methodologic and basic aspects of indium-111 platelets.
J H Joist et al.
Seminars in thrombosis and hemostasis, 9(2), 86-99 (1983-04-01)
Gallium-67 and indium-111 radiopharmaceuticals.
M L Thakur
The International journal of applied radiation and isotopes, 28(1-2), 183-201 (1977-01-01)
M K Loken et al.
Clinical nuclear medicine, 10(12), 902-911 (1985-12-01)
Following the introduction of In-111 oxine as a label for blood cells by McAffee and Thakur in 1976, these procedures have become increasingly important in the practice of nuclear medicine. Of particular interest are studies involving the use of labeled