Merck
GF57321277
Quartz - fused
granule, 3 mm nominal granule size, weight 50 g, purity 99.999%
別名:
SI616300
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥34,760
¥34,760
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥34,760
About This Item
UNSPSCコード:
11101503
NACRES:
NA.23
¥34,760
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.999%
フォーム
granular
メーカー/製品名
Goodfellow 573-212-77
重量
50 g
公称顆粒サイズ
3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)