Merck
GF54371695
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.25 mm, L 1 m, condition biaxially oriented
別名:
ES301450
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥47,710
¥47,710
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥47,710
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥47,710
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 543-716-95
L
1 m
厚さ
0.25 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)