GF53358622
別名:
NJ056011
1 of 10
GF31127712
チタン
Sigma-Aldrich
366994
266299
クロム
266639
コバルト
268496
266981
ニッケル
305812
13112
マグネシウム
441872
カルシウム
244112
チタン(IV)ブトキシド
powder
Goodfellow 533-586-22
50 g
150 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.