GF51519225
別名:
PP306315
GF51519225-1EA
¥112,100
1 of 10
Sigma-Aldrich
428043
ポリエチレン
427985
427888
ポリプロピレン
427861
GF93309161
Iron/nickel
265462
ビスマス
428175
G7277
抗ウサギIgG (全分子)−金 ヤギ宿主抗体
Z564222
FRIO-Temp® digital thermometer
81388
ポリ塩化ビニル
granular
Goodfellow 515-192-25
1000 g
4 mm
Electronic Materials
Specialty & Smart Polymers
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.