Merck
GF49453566
Indium-tin alloy, In50Sn50
foil, 100 x 100mm, 0.05mm thickness, not light tested (nlt)
別名:
IN080200
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥144,400
¥144,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥144,400
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥144,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
not light tested (nlt)
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 494-535-66
サイズ×厚み
100 mm × 100 mm × 0.05 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)