GF48964810
別名:
SI006103
GF48964810-1EA
¥82,630
1 of 10
GF09388479
マンガン
GF90963928
チタン
GF53795098
クロム
Sigma-Aldrich
215619
ケイ素
GF49338120
ニオブ
343250
338788
アルミニウム
303372
銀
GF97995177
ネオジム
349178
銅
99.99%
lumps
Goodfellow 489-648-10
100 g
5 mm
2355 °C (lit.)
1410 °C (lit.)
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
[Si]
1S/Si
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
エネルギー材料
高純度金属・合金
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
GF48964810-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.