Merck
GF48929967
Gold-palladium alloy, Au75Pd25
foil, 50 x 50mm, 0.2mm thickness, as rolled
別名:
AU010300
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥879,200
¥879,200
出荷予定日2025年5月03日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥879,200
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥879,200
出荷予定日2025年5月03日
バルクの問い合わせ
フォーム
foil (temper - as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 489-299-67
サイズ×厚み
50 mm × 50 mm × 0.2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)