GF48175320
別名:
ET311201
GF48175320-1EA
¥52,910
1 of 10
GF96645549
Polyethylene - Low Density
Sigma-Aldrich
428043
ポリエチレン
GF46921451
鉄
GF80932822
チタン
GF65138182
Polyethylene - High Density
735825
銀
428116
ポリプロピレン
386790-M
過酸化水素 溶液
Supelco
81367
ポリウレタン
901773
Silver/silver chloride (60/40) paste for screen printing
film
Goodfellow 481-753-20
1 m
0.1 mm
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.