Merck
GF47976294
wire, 0.075 mm diameter, length 5 m, purity 99.99%
別名:
AG005113
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥35,400
¥35,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥35,400
About This Item
化学式:
Ag
CAS番号:
分子量:
107.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141740
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥35,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.99%
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 479-762-94
抵抗性
1.59 μΩ-cm, 20°C
L
5 m
直径
0.075 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
密度
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI Key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF47976294-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)