Merck
GF47731103
窒化ホウ素
rod, 32 mm diameter, length 25 mm, condition hot-pressed
別名:
B 607955
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥69,730
¥69,730
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥69,730
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥69,730
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 477-311-03
L
25 mm
直径
32 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)