Merck
GF46578729
Tantalum/Tungsten
foil, Ta 95%/W 5%, thickness 1.0 mm, size 100 × 100 mm, temper as rolled
別名:
TA090500
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥289,100
¥289,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥289,100
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥289,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 465-787-29
サイズ
100 × 100 mm
厚さ
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)