Merck
GF44935612
ポリテトラフルオロエチレン
(PTFE), tube, outside diameter 1.2mm, L 50 m, wall thickness 0.3 mm
別名:
FP307012
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥87,370
¥87,370
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥87,370
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥87,370
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 449-356-12
L
50 m
壁厚
0.3 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)