GF42822783
別名:
ES301910
1 of 10
Sigma-Aldrich
639303
酸化インジウムスズ コートPET
901971
SunTronic® silver nanoparticle ink for inkjet printing
Z740158
LifeSep magnetic separator unit
Z506761
Quick Press KBrペレットキット
917311
Indium tin oxide coated PEN
914819
ヨウ化セシウム
412287
ピロメリト酸二無水物
749729
Z282383
Aldrich® NMR-チューブクリーナー
910643
Cleaning solution for Ag ink
film
Goodfellow 428-227-83
500 × 500 mm
0.036 mm
Electronic Materials
Specialty & Smart Polymers
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.