Merck
GF42730455
Polybutylene Terephthalate
(PBT), rod, diam. 12.7 mm, L 1000 mm
別名:
ES347920
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥36,540
¥36,540
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥36,540
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥36,540
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 427-304-55
L
1000 mm
直径
12.7 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)