安全性情報
GF35638252
Polybutylene Terephthalate
(PBT), monofilament, diam. 0.18 mm, L 500 m
別名:
ES345910
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥79,660
¥79,660
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥79,660
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥79,660
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
monofilament
メーカー/製品名
Goodfellow 356-382-52
L
500 m
直径
0.18 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF35638252-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)