Merck
GF42361129
ホルミウム
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99%
別名:
HO006100
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥165,100
¥165,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥165,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ho
CAS番号:
分子量:
164.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141606
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥165,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 423-611-29
重量
50 g
塊最大サイズ
25 mm
密度
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ho]
InChI
1S/Ho
InChI Key
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)