GF42150822
別名:
AM377925
1 of 10
Sigma-Aldrich
440167
(3-グリシジルオキシプロピル)トリメトキシシラン
637238
二酸化ケイ素
761036
SYLGARD® 184
S5130
シリカ, fumed
433012
ポリ(ジメチルシロキサン)、ビニル末端
Supelco
381276
Z104256
PP filter cloth
427160
ポリ(フッ化ビニリデン-co-ヘキサフルオロプロピレン)
GF33201098
Polyamide - Nylon 12
182702
ポリ(ビニリデンフルオリド)
rod
Goodfellow 421-508-22
500 mm
25 mm
Electronic Materials
Specialty & Smart Polymers
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.