Merck
GF40542195
Polyethylene - Low Density
(LDPE), sheet, thickness 1 mm, size 150 × 150 mm
別名:
ET313010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 405-421-95
サイズ
150 × 150 mm
厚さ
1 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. GF40542195の購入を検討しておりますが,透明性を教えてください.
    1 回答
    1. This is a product of Goodfellow. The material is not tested for transparancy or transmittance. However the manufacturer suggests the publication below may helpful.
      [Bhuyar, Prakash, et al. "Effect of ultraviolet light on the degradation of low-density and high-density polyethylene characterized by the weight loss and FTIR." Maejo International Journal of Energy and Environmental Communication 1.2 (2019): 26-31.]
      The image below was provided in the above cited paper.