Merck
GF40062675
ポリエーテルイミド
(PEI), film, thickness 0.05 mm, L 2 m, clear amber
別名:
EI311050
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥64,960
¥64,960
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥64,960
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥64,960
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 400-626-75
L
2 m
厚さ
0.05 mm
clear amber
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What is the MFI of GF40062675 PEI film? There is no data sheet available
    1 回答
    1. This product is manufactured by Goodfellow, product number 400-626-75. The melt flow index (MFI) of this product has not been published. Please see the link below to the suppliers product page for more information:
      https://www.goodfellow.com/information/larger-quantities/513/532/polymers/polyetherimide-pei