GF39632812
別名:
FF230330
GF39632812-1EA
¥87,040
1 of 10
Sigma-Aldrich
181110
ナイロン 6
81388
ポリ塩化ビニル
519111
Arsenic(II) sulfide
81387
429171
ナイロン 6/6
GF58818471
Polyamide - Nylon 6
428116
ポリプロピレン
182702
ポリ(ビニリデンフルオリド)
USP
1372344
GF10188491
Polyetheretherketone
annealedfoil (coil)
Goodfellow 396-328-12
1 m × 0.70 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.